Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
GBDBLEND100P20
GBDBLEND10P-20
GBDBLEND10P-50
GBDBLEND15P-20
GBDBLEND20P-20
GBDBLEND25P-20
GBDBLEND-2P-20
GBDBLEND30P-20
GBDBLEND-5P-20
GBDBLEND5P-250
GBDBLEND-5P-50
GBDBLENDBLK100
GBDBLENDBLK-20
PROOGBDBLEND100P20EA
104
EUR
PROOGBDBLEND100P20
PROOGBDBLEND10P-20
PROOGBDBLEND10P-50
PROOGBDBLEND15P-20
PROOGBDBLEND20P-20
PROOGBDBLEND25P-20
PROOGBDBLEND-2P-20
PROOGBDBLEND30P-20
PROOGBDBLEND-5P-20
PROOGBDBLEND5P-250
PROOGBDBLEND-5P-50
PROOGBDBLENDBLK100
PROOGBDBLENDBLK-20
Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Standards
Mineralölindustrie-Standards
Diese Standards sind zur Verwendung als Kalibrier- und Referenzstandards zur Bestimmung des Biodiesel-Gehaltes (Fettsäuremethylester, FAME) in Dieselkraftstoffen mittels Infrarot(IR)-Spektroskopie vorgesehen. Sie sind speziell auf die ASTM-Methode D7371 und EN 14078 ausgerichtet.