DNA-Isolierung, genomisches DNA-Isolierungskit, Plant II Midi/Maxi, NucleoSpin®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NucleoSpin® Plant II Midi/Maxi-Kits sind für die Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenmaterial und Pilzen konzipiert. Plant II Midi ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 400 mg Ausgangsmaterial und Plant II Maxi bis zu 1500 mg.
Abhängig von der jeweiligen Probe liegen die typischen Ausbeuten im Bereich von 10 bis 100 μg DNA (Midi) und 50 bis 300 µg (Maxi). Die eluierte DNA ist gebrauchsfertig für Southern Blotting, PCR und Restriktionsanalyse.
Lieferumfang: Das Kit enthält entweder Plant II Midi-Säulen mit Sammelröhrchen, Filter (Midi), Sammelröhrchen (15 ml), Puffer, RNase A; oder Plant II Maxi-Säulen mit Sammelröhrchen, Filtern (Maxi), Sammelröhrchen (50 ml), Puffern, RNase A.