Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
85829.290EA
28.5
EUR
85829.290
85829.320
85829.360
85829.410
85829.460
85829.550
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel:
H₃CCH₂OH |
CAS-Nummer:
64-17-5 UN-Nummer: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) | min. 93% |
Denatonium benzoate (ppm) | 11.8 - 13.8 ppm |
Methyl ethyl ketone (V/V) | 0.93 - 1.09 % |
2-Propanol (V/V) | 0.93 - 1.09% |