Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
85825.360EA 51.7 EUR
85825.360 85825.440 85825.550
Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel: H₃CCH₂OH
CAS-Nummer: 64-17-5
UN-Nummer: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) min. 68.4%
Denatonium benzoate (ppm) 7.9 - 9.2 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.68 - 0.80 %
2-Propanol (V/V) 0.68 - 0.80%