Chemikalienbeständige Overalls, 4532+
Lieferant: 3M
4532PLUSBM 4532PLUSBXL 4532PLUSWS 4532PLUSWM 4532PLUSW3X 4532PLUSWL 4532PLUSWXL 4532PLUSBL 4532PLUSB3X 4532PLUSB2X 4532PLUSW2X
MMMA4532PLUSBMEA 264 EUR
MMMA4532PLUSBM MMMA4532PLUSBXL MMMA4532PLUSWS MMMA4532PLUSWM MMMA4532PLUSW3X MMMA4532PLUSWL MMMA4532PLUSWXL MMMA4532PLUSBL MMMA4532PLUSB3X MMMA4532PLUSB2X MMMA4532PLUSW2X
Chemikalienbeständige Overalls, 4532+
Einweg-Kleidung
Diese fusselarmen Overalls aus weichem und hoch atmungsaktivem SSMMS-Material bieten einen verbesserten Flüssigkeits- und Staubschutz. Das 5-lagige SSMMS-Material ist speziell behandelt, um die Abweisung bestimmter Öle und Lösungsmittel zu erhöhen, wodurch dieses Produkt in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann, die normalerweise nicht für Overalls auf SMS-Basis geeignet sind.
  • Hervorragende Barriere gegen trockene Partikel und begrenzte Spritzer von flüssigen Chemikalien (CE-Typ 5/6)
  • Alkohol- und ölabweisende Behandlung
  • Das robuste und dennoch weiche, hoch atmungsaktive SSMMS-Gewebe ist antistatisch behandelt
  • Elastische Taille und Knöchel für Komfort und Bewegungsfreiheit und Strickbündchen für zusätzlichen Komfort
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Sturmklappe für zusätzlichen Komfort beim An- und Ausziehen und zusätzlichen Schutz
  • Verbessertes und verstärktes dreieckiges Knotenblech (in blau)
  • Dreiteilige Kapuze für optimale Passform
Zu den typischen Anwendungen gehören das Schleifen oder Polieren von Metall, die Pulverhandhabung, ölhaltige oder fettige Umgebungen, die Zementherstellung, das Lackieren und Beschichten.
Zertifizierungen: Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III