Acrylamide/Bis-Acrylamide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61505.AP J61505.K2
J61505.APEA 153 EUR
J61505.AP J61505.K2
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Vormischung aus Acrylamid mit dem üblichen Vernetzungsreagenz im Endverhältnis 29:1.
  • In Wasser löslich
  • DNA-Sequenzierungsgele und Proteintrennung