Sterilised resealable storage bag, Zyto-Sterilset® DV
Lieferant: KWP KUNSTSTOFF WERK PLUR
2.100.080 2.100.081
129-1209EA 42.9 EUR
129-1209 KWPA2.100.081
Sterilised resealable storage bag, Zyto-Sterilset® DV
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Sterilisierte LDPE Zytostatika-Schutzverpackung für Transport, Lagerung, für den Transfer zum Patienten und den internen sterilen Transport.
  • Sicheres Lagern und Transportieren, sicheres Entnehmen und Wiederverschließen durch Druckverschluss
  • Transparent
  • Bag-in-bag-Reinraumverpackung
  • Ermöglicht Zytostatika-Herstellbetrieben das sichere Handling steriler Zytostatikazubereitungen
Anwendungen: Reinraum- und Sterilapotheke, Zytostatikaherstellung, zentrale Zytostatikaversorgung.
Zertifizierungen: GMP-konformes Einschleusen durch Bag-in-Bag-System.