Quantus® AreaDress, Reinraum-Hose
Lieferant: VWR Collection
113-9187EA 0 EUR
113-9187 113-9186 113-9190 113-9189 113-9191 113-9192 113-9188
Quantus® AreaDress, Reinraum-Hose
Arbeitskleidung
Diese Hose besteht aus einem äußerst atmungsaktiven Polyestergewebe mit leitfähigem Garn. Die PTFE-Ausrüstung sorgt für eine Spritzschutzfunktion gegenüber Flüssigkeiten.
  • Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
  • Trikotmanschetten, keine Taschen
  • Hervorragender Tragekomfort
  • Maschinenwaschbar bei bis zu 60 °C
  • Nicht autoklavierbar
Empfohlen für den Einsatz in kontrollierten Fertigungsumgebungen.
Gewicht: 116 g/m²
Zertifizierungen: Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.