Aceton ≥99,5% (durch GC), technische Qualität C
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
211007.1211
211007.1214
211007.0715
211007.0716
211007.1212
APPC211007.1211EA
25.6
EUR
APPC211007.1211
APPC211007.1214
APPC211007.0715
APPC211007.0716
APPC211007.1212
Aceton ≥99,5% (durch GC), technische Qualität C
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molekulargewicht: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.5 °C Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 0.787…0.791 kg/m³ Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 UN-Nummer: 1090 ADR: 3 II Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity (Assay G.C) | 99,5% |
Acidity | 0,008 mEq/g |
Alkalinity | 0,006 mEq/g |
Water content | 0,3% |
Solubility | Soluble in water |
Miscibility | Miscible with water and most of the solvents |
Refractive index (n20/D) | 1,3591 |
Ignition temperature | 465 °C |
Vapour pressure (at 20 °C) | 233 hPa |
Viscosity (at 25 ˚C) | 0,31 mPa.s |
Dipole moment (at 20 ˚C) | 2,7 Debye |
Dielectric constant (at 25 ˚C) | 20,7 |
Evaporation number (DIN 53170) | 2,1 |
Heat evaporation (at 56 ˚C) | 521 KJ/Kg |
Saturation concentration (at 20 ˚C) | 533 g/m³ |
Explosion limit (v) | 2,2 - 12,8 % |