Kieselgel 2-5 mm Trocknungsmittel schwermetallfrei, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
13767-1KG
13767-2.5KG
13767-500G
13767-6X1KG
13767-6X500G
13767-6X2.5KG
13767-1KGEA
114.85
EUR
13767-1KG
13767-2.5KG
13767-500G
13767-6X1KG
13767-6X500G
13767-6X2.5KG
Kieselgel 2-5 mm Trocknungsmittel schwermetallfrei, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Fluka™
Silica gel
Silica gel with moisture indicator free of heavy metals.
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2.230 °C Schmelzpunkt: 1.600 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 112926-00-8 EINECS: 231-545-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Soluble in chloroform | Max. 0.025 % |
Water absorbing capacity | Min. 25 % |
Loss on drying (150°C, 3h) | Max. 2 % |
Capacity | ≥25 % absorption capacity (water) |