VWR®, Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse A
Lieferant: VWR Collection
612-5771EA 44.4 EUR
612-5771 612-5772 612-5773 612-5774 612-5775 612-5776 612-5777
VWR®, Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse A
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse A.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Mit Sechskant-Glasfuß, Normschliff und PE-Stopfen
  • Blaue Graduierungen mit Ringmarkierung an wichtigen Graduierungen und Beschriftungen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788
Bestellinformation: Mit Chargenzertifikat.