ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®-Klettverschluss, SL 46 Blue
Lieferant: ATLAS - the shoe company
233/35 233/36 233/37 233/38 233/39 233/40 233/41 233/42 233/43 233/44 233/45 233/46 233/47 233/48 233/49
ATLA233/35EA 0 EUR
ATLA233/35 ATLA233/36 ATLA233/37 ATLA233/38 ATLA233/39 ATLA233/40 ATLA233/41 ATLA233/42 ATLA233/43 ATLA233/44 ATLA233/45 ATLA233/46 ATLA233/47 ATLA233/48 ATLA233/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®-Klettverschluss, SL 46 Blue
Schuhe und Stiefel
Leichter ESD-Sicherheitsschuh aus Sportline Obermaterial (geöltes Nubukleder), mit atmungsaktivem, funktionellem Futter und einer MPU® Light-Sohle (3,5-mm-Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch).
  • Atmungsaktiv mit Feuchtigkeitskontrolle dank Clima-stream®-Technologie
  • Herausnehmbare Einlagen; orthopädische Einlagen möglich
  • 3D-Dämpfungssystem: druckentlastende Einlegesohle, gepolsterte Komfort Laufsohlensystem aus MPU
  • Leichte alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
  • Zehenschutz aus kohlefaserverstärktem Material
  • Elektrischer Kontaktwiderstand von 1×- 3,5 - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC