Schnittfeste Handschuhe, Chainexpert Wrist
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2533001R0302 2533002R0302 2533004R0302 2533005R0302 2533006R0302
DALL2533001R0302EA 199 EUR
DALL2533001R0302 DALL2533002R0302 DALL2533004R0302 DALL2533005R0302 DALL2533006R0302
Schnittfeste Handschuhe, Chainexpert Wrist
Handschuhe
Diese Handschuhe mit Kettengeflecht und selbst regulierender Feder am Handgelenk werden aus Edelstahl hergestellt. Die Verwendung von Stahl mit Formgedächtnis gewährleistet einen ultimativen Schutz und eine perfekte Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung über einen langen Zeitraum.
  • Das Stahlfederband passt sich durch seine natürliche Elastizität jeder Handgelenksform an
  • Bakteriensicher, leichte Reinigung für die vollständige Hygiene
  • Selbstverstellbar, passt sich ohne eine andere Art von Verschluss der Hand an
  • Ermöglicht 100% Tragezeit ohne Riemen oder Druckknopfverschlüsse
  • Kein seitlicher Schlitz am Handschuh zum vollständigen Schutz von Hand und Arm
  • Jeder Handschuh erhält eine eindeutige Seriennummer, die Rückverfolgbarkeit, individuelle Handschuhzuordnung und Aufzeichnungen ermöglicht
  • 100% Edelstahl garantiert einen hypoallergenen Handschuh ohne Kontaminationsrisiko durch ein Befestigungsband
Typische Anwendungsgebiete beinhalten: Metallverarbeitung, Produktionslinien zur Fleischverarbeitung, Schlachträume, Entbeinung, Geflügel- und Fischverarbeitung.
Länge: 208 - 270 mm (je nach Größe)
Gewicht: 178 - 251 g (je nach Größe)
Dicke Kettengeflecht: 0,05 mm
Äußerer Ringdurchmesser: 4 mm