VWR® Traceable®, Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle
Lieferant: VWR Collection
620-2635EA 610 EUR
620-2635 620-2636
VWR® Traceable®, Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle
Thermometer Digitalthermometer
Diese LN₂-Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle überwachen die Temperatur in Dewar-Behältern für Flüssigstickstoff zur Kühlung von empfindlichen, unersetzbaren biologischen Proben. Diese Geräte können in Umgebungen verwendet werden, die 21 CFR 11 entsprechen müssen.
  • Speicherkapazität für über 1 Million Temperaturmessergebnisse
  • Die Rohdaten werden gesperrt und können am Basisgerät nicht gelöscht/geändert werden; Daten können nach dem Speichern nicht gelöscht werden
  • Vier Kalibrierpunkte: −196, −80, 0 und 100 °C
  • Überwachung von Messwerten über Nacht, an den Wochenenden oder innerhalb beliebiger Zeiträume mit einem rollierenden Datenspeicher
  • Benutzerdefiniertes Aufzeichnungsintervall von 1 Messung/Minute bis zu 1 Messung/24 Stunden
  • Speicherkapazität erlaubt bei Verwendung von Intervallen von 1 Minute die Aufzeichnung von Daten über 1 Jahr hinweg (entsprechend länger bei Verwendung größerer Intervalle)
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
Alarm bei Werten außerhalb des Bereichs und Zeit-/Datumsstempel: Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Der Alarmstatus wird über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente angezeigt. Es können Daten von bis zu 10 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
Smart-Alarm zeigt an, wenn Werte außerhalb eines bestimmten Bereichs liegen: Wenn Werte außerhalb eines bestimmten Bereichs erkannt werden, löst Smart-Alarm einen Alarm aus. Dieser visuelle und akustische Alarm läuft weiter bis zur Bestätigung des Alarms durch den Nutzer, auch dann noch, wenn der Normbereich wieder erreicht ist.
USB-Datenübertragung: Dieses Flüssigstickstoff-Thermometer ermöglicht die Übertragung aufgezeichneter Daten (als CSV-Dateien) vom Thermometer auf einen PC/Mac über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine spezielle Software ist für dieses Thermometer nicht erforderlich. Jedes Gerät besitzt eine individuelle ID, durch die mehrere Geräte an derselben Stelle verwendet werden können.
Zertifizierungen: Mehrpunktkalibrierung auf einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat. Dies gewährleistet Genauigkeit durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierungslabor gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01). Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM (International Committee for Weights and Measures, Internationales Komitee für Gewichte und Maße) sind.
Lieferumfang: Wird mit Edelstahlfühler(n), Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandbefestigung, Traceable® Zertifikat und Batterien geliefert.