Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 339
Lieferant: MAPA
34339010 34339019
112-0665EA 64.1 EUR
112-0665 112-0668
Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 339
Handschuhe
Diese Neoprenhandschuhe mit Textilfutter bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, wie z. B. konzentrierte Flusssäure, Öle und Fette.
  • Mehrschichtige Konstruktion aus 100 % Neopren
  • Noppenprägung für verbesserten Halt auf nassen und rutschigen Gegenständen
  • Hervorragende mechanische Beständigkeit und längere Lebensdauer dank Textilfutter und der Dicke des Handschuhs
  • Baumwollstrickfutter mit Wärmeisolierung: Zur Handhabung heißer Flüssigkeiten geeignet
ChemZoil-Handschuhe wurden mit einer exklusiven anatomischen Form entwickelt und bieten eine hervorragende Passform und außergewöhnlichen Komfort, selbst bei längerem Tragen. Die vorgekrümmten Finger sorgen für unvergleichliche Bewegungsfreiheit.
Typische Anwendungsgebiete: Oberflächenbehandlung von Metallen (Säuren), Umweltschutzmaßnahmen am Standort, Harzverarbeitung, Probenahme petrochemischer Produkte, Handhabung auf Alkylierungsanlagen, Handhabung und Transport von Fässern mit chemischen Produkten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Typ A (ABCJLMNS), EN 407 (X1XXXX); Kat. III