Probenahme- und Transport-Kits, Capitol Vial™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
90111 92023
216-2138EA 189 EUR
216-2138 216-2139
Probenahme- und Transport-Kits, Capitol Vial™
Drogentests
Capitol Vial™ sind Probenbehälter, die prozesstechnisch luftdicht, auslaufsicher und aseptisch hergestellt werden.
  • Doppelte Dichtung sorgt für eine dreifache Abdichtung an Klappdeckel und Öffnung des Fläschchens
  • Hervorragende Auslaufsicherheit
  • Proben sind während des Transports und der Lagerung sicher eingeschlossen
Die Capitol Vial™ Kits werden im Sammelbecher mit einem Foliendeckel für den Transport (gemäß IATA-Anforderungen) oder andere Anwendungen, bei welchen eine zweite Probe benötigt wird, verschlossen.
Lieferumfang: Capitol Vial™-Kits enthalten 1 Becherglas mit 240 ml und Temperaturanzeigestreifen; 1 (einzelner Foliendeckel) oder 2 (geteilter Foliendeckel) 45 ml manipulationssichere Fläschchen; Probentransportbeutel mit zwei Fächern und saugfähigem Polster; und Foliendeckel. Das Haar-/Nagelprobenentnahmekit enthält Folie, Umschlag und Verschlussband.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.