Test kits, photometrisch, Zink, LCK- und LCS-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK360
LCS360
705-3072EA
163
EUR
705-3072
HACHLCS360
Test kits, photometrisch, Zink, LCK- und LCS-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C