Testsätze, photometrisch, TOC, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK380 LCK381 LCK385 LCK386 LCK387
705-3024EA 249 EUR
705-3024 705-3025 705-3021 705-3022 705-3023
Testsätze, photometrisch, TOC, LCK Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender durch das Arbeiten im geschlossenen System mit reduzierter Reagenzienmenge
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Storage conditions: 15 - 25 °C
Zertifizierungen: DIN 38409-H3