Test kit, photometrisch, Nichtionische Tenside, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK333 LCK334 LCK433
705-3070EA 176 EUR
705-3070 705-3071 HACHLCK433
Test kit, photometrisch, Nichtionische Tenside, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
vordosierten Reagenzien für Maximale sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C