Test kits, photometrisch, Phenole, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK345
LCK346
705-3057EA
133
EUR
705-3057
705-3058
Test kits, photometrisch, Phenole, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertige Küvetten-Tests mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung) für LCK346 und 15 bis 25 °C für LCK345
Zertifizierungen: ISO 6439-1990, DIN 38409 H16