Test kits, photometrisch, Nitrit, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK341
LCK342
705-3054EA
123
EUR
705-3054
705-3055
Test kits, photometrisch, Nitrit, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Zertifizierungen: EN ISO 26777, DIN 38405 D10