Test kits, photometrisch, Formaldehyd, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK325
LCK425
705-3047EA
124
EUR
705-3047
HACHLCK425
Test kits, photometrisch, Formaldehyd, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Zertifizierungen: LCK 425 according to standard ISO12460.