LED-Spotbeleuchtung, K LED, für Stereomikroskope
Lieferant: ZEISS
4355259010000 4355259020000
ZEIS4355259010000EA 0 EUR
ZEIS4355259010000 ZEIS4355259020000
LED-Spotbeleuchtung, K LED, für Stereomikroskope
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die K LED-Spotbeleuchtung für Stereomikroskope stemi 305 und 508.
Spot-Beleuchtung K LED Einzelspot für Hellfeld- und Dunkelfeld-Epi-Beleuchtung
Gewinde M24×0,5 für Polarisator
Höhenverstellbar, neigbar, zoombar
Für Stative K EDU/LAB/MAT und Stativ M LED
Doppel-Spotbeleuchtung K LED: Schwanenhals-Doppelspot, 2× 160 mm für variable Epibeleuchtung
2× Gewinde M24×0,5 für Polarisator
Höhenverstellbar
Für Stative K EDU/LAB/MAT und Stativ M LED