Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
LCK340
LCK339
705-3053EA
159
EUR
705-3053
705-3052
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Umwelt-Prüfkits
Für maximale Sicherheit vordosierte Reagenzien.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C
Zertifizierungen: ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2.