Natriumhypochlorit ≥10% verfügbares Chlor, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
2880-48EA 0 EUR
2880-48 2880-41
Natriumhypochlorit ≥10% verfügbares Chlor, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molekulargewicht: 74.44 g/mol
Schmelzpunkt: -6
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN-Nummer: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %