Salzsäure-Lösung 10% Biotech Reagent, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P111-33EA
29.54
EUR
P111-33
P111-38
P111-39
P111-40
Salzsäure-Lösung 10% Biotech Reagent, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Salzsäure
Formel:
HCl |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN-Nummer: 1789 ADR: 8,II |