Chloroform, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
5411-45EA 484.33 EUR
5411-45 5411-25
Chloroform, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Schmelzpunkt: -63
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM