Calciumchlorid, wasserfrei ≥96,0% (durch argentometrische Titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1311-01EA
0
EUR
1311-01
1311-07
Calciumchlorid, wasserfrei ≥96,0% (durch argentometrische Titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calciumchlorid
Desiccant, 20 mesh. Lot analysis on label.
Formel:
CaCl₂ Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 772 °C Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH-Nummer: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CaCl₂) (by Ag titrn) | ≥96.0 % |
Titrable Base (meq/g) | ≤0.006 |
Mesh - On U.S. No. 20 Sieve | ≤10 % |
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve | ≤30 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |