Calciumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P104-33EA
45.6
EUR
P104-33
P104-38
Calciumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 |