Beutel aus Alu-Verbundfolie (OPA/Alu/PE), für die γ-Sterilisation
Lieferant: S▄DPACK MEDICA
7400510 7404620
129-0286EA 3230 EUR
129-0286 129-0285
Beutel aus Alu-Verbundfolie (OPA/Alu/PE), für die γ-Sterilisation
Beutel Sterilisationsbeutel
Beutel aus Alu-Verbundfolie (Polyamid/Aluminium/Polyester) für die γ-Sterilisation.
Verpackung: 200 Stück doppelt verpackt in PE-Beuteln.