Sterilisationsindikatoren für Beta-/Gammastrahlung
Lieferant: SÜDPACK MEDICA
7600018 7600016 7600015
489-0004EA 219 EUR
489-0004 489-0005 489-0099
Sterilisationsindikatoren für Beta-/Gammastrahlung
Sterilisationsindikatoren
Die Indikatoren sind in unbeschrifteter oder bedruckter Ausführung erhältlich.
Der Indikator 489-0004 trägt den Text: 'red is gamma exposed'.
Unter Einwirkung von Gamma-/Betastrahlen ändert sich die Farbe der Indikatoren 489-0099 und 489-0005 von Gelb zu Rot.
Verpackung: Rolle mit 5000 Etiketten.