Reinraum-Allzweckwischtücher, Amplitude™ EcoCloth™
Lieferant: CONTEC
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 39.5 EUR
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Reinraum-Allzweckwischtücher, Amplitude™ EcoCloth™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die saugfähigen Wischtücher aus Cellulose-/Polyester-Vlies bieten eine stärkere Saugfähigkeit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit aufgrund ihres geringen Gewichts.
  • Leichtes, sehr saugfähiges Wischtuch für nicht-scheuernde Anwendungen
  • Strapazierfähiger, wasserstrahlverfestigter Stoff mit hoher Lösungsmittelkompatibilität
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
Empfohlen für die Allzweckreinigung in der Biotechnologie-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie. Hervorragend geeignet für das Abwischen von Produkten vor der Verlegung in einen Reinraum oder das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Die Wischtücher sind zum Schutz des Produkts doppelt verpackt.
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.