Schutzbrille, Serie 2890
Lieferant: 3M
2890 2890A 2890SA 2890S
111-0433EA 25.8 EUR
111-0433 111-0434 111-0493 111-1636
Schutzbrille, Serie 2890
Vollsichtbrillen
Mit ihrem modernen, schlanken Design vereinen die Schutzbrillen der Serie 2800 Leistung, Komfort und Stil und bieten dem Träger gleichzeitig ein hervorragendes Sichtfeld. Erhältlich mit PC- oder Acetat-Gläsern mit oder ohne indirekte Belüftung.
  • Breites, leicht anpassbares Kopfband
  • Verstellbares Gelenk für optimalen Sitz
  • Versiegelt (111-0493) oder mit indirekter Belüftung
Gewicht: 99 g.
EN 166, EN 170
Zertifizierungen: EN 166, EN 170