Schutzbrillen, A700
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1015361 1015360
111-0167EA 6.1 EUR
111-0167 111-0398
Schutzbrillen, A700
Schutzbrillen
Das sportliche Modell A700 bietet einen modischen Stil bei allen Gelegenheiten. Der optionale FogBan minimiert das Beschlagen der Gläser selbst unter extremen Bedingungen.
  • Leichtes Design mit Sportbügeln und weichen Bügelpolstern
  • Sichere Rund-um-Passform und Tragekomfort den ganzen Tag lang
  • Gegossener Universal-Nasenbügel
  • 9 auf Polycarbonatbasis beschichtete Gläser
  • Verzerrungsfreies Gesichtsfeld auf 180°
Die Brille eignet sich für den Einsatz in Bereichen wie Lebensmittelindustrie, Logistik, im Wartungs-, Telekommunikations-, Transport- und Versorgungsbereich, in der Industrie, im Baugewerbe und in der Gastronomie.
Zertifizierungen: EN 166, EN 170