Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 3415
Lieferant: Showa
3415-11 3415-10 3415-08 3415-09
112-5783EA 229 EUR
112-5783 112-5782 112-5780 112-5781
Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 3415
Handschuhe
Diese nahtlosen Strickhandschuhe mit flexibler, gleichmäßiger Neoprenbeschichtung bieten Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Ätzmitteln, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen.
  • Vollständig beschichtet
  • Grober Partikelgriff
  • Stulpenbündchen zum Schutz des Unterarms
Empfohlene Industrien Mechanik, Automobil, Petrochemie.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3031X), EN ISO 374-1 Typ A (AJKLMT), EN ISO 374-5; Kat. III