Reinigungstücher für allgemeine Anwendungen, Tork Low Lint
Lieferant: Essity
190491 190494 190492 190493
SCAA190491EA 347 EUR
SCAA190491 115-2078 115-2077 SCAA190493
Reinigungstücher für allgemeine Anwendungen, Tork Low Lint
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese fusselarmen, flexiblen und drapierbaren Tücher eignen sich gut für Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Erhältlich als Rolle zur Verwendung mit W1/2/3-Spendern, gefaltet zur Verwendung mit W8-Spendern oder in einem praktischen Eimerspender (W10). Eimer ermöglicht das Hinzufügen von Reinigungsmitteln Ihrer Wahl.
  • Mehrzweck-Tücher: Für unterschiedlichste Reinigungsarbeiten geeignet
  • Extra fusselarm
  • Gut geeignet für den Einsatz mit Lösungs- und Reinigungsmitteln
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Farbe: Türkis.
Colour: Turquoise