VWR® Sealpette™ Pro Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Lieferant: JENCONS SCIENTIFIC
480-044 480-039 480-097 480-098
613-1244EA 0 EUR
613-1244 613-0919 613-0922 613-0923
VWR® Sealpette™ Pro Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Robuste, leichte Pipetten für Links- und Rechtshänder mit sehr geringem Spitzenabwurf und Pipettierkraft.
  • Thermische Isolierung der internen Komponenten
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung in kleinen Schritten mit Volumenverriegelungstaste
  • Klares und gut lesbares Display
  • Personenidentifizierung durch ID-Tag
  • Einfache Wartung mit einem Multifunktionswerkzeug (Kalibrierung, Öffnungswerkzeug für ID-Fenster oder Röhrchen)
  • Vollständig autoklavierbar
Der Sealpette™ Spitzenkonus wird mit einem Standardfilter zum Schutz vor Pipettenkontamination durch Aerosole oder Überpipettieren geliefert. Zwei Ersatzfilter sind erhältlich: der Standardfilter für allgemeine Anwendungen und der Plusfilter für anspruchsvollere Anwendungen wie Molekularbiologie, Zellkultur, Bakterien- und Virologie.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Lieferung mit Standardfilter, Kalibrierwerkzeug und QC-Zertifikat.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten