Augenspülung
Lieferant: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 16.4 EUR
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Augenspülung
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Einweg-Augenspülflasche mit Augenmuschel und Staubkappe, gefüllt mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Durch sofortige Augenspülung wird verhindert, dass Fremdkörper (z. B. Metall- und Holzspäne) im Auge verbleiben und zu schweren Augenverletzungen führen.
  • Mit ergonomischen Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
  • Kleine und handliche 200 ml Flasche für den mobilen Einsatz, wie z.B. in Werkzeugkästen oder Erste-Hilfe-Kits
  • Kann zum Nachfüllen der Plum-Augenspülstation verwendet werden
  • Keine Wartung und Reinigung der Flaschen nötig
  • Flaschen in einzelnem Karton: Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der Perforation leicht und schnell geöffnet werden
Spülzeit: ∼ 2 Minuten pro 200 ml, 5 Minuten pro 500 ml
Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit: 3 Jahre.
Zertifizierungen: DIN EN 15154-4.