Magnetrührer mit Heizplatte, Serie C-MAG HS
Lieferant: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Magnetrührer mit Heizplatte, Serie C-MAG HS
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Kompakter Rührer mit chemisch sehr beständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden, und ermöglicht ein leichtes Ablesen und Einstellen der Temperatur. Das Gerät bietet eine digitale Fehlercode-Anzeige, eine Restwärmeanzeige für die Heizplatte sowie eine starke Magnethaftung, die ein Entkoppeln des Rührstabs verhindert.
  • Die Mikroprozessorsteuerung ist mit dem Motor und der Heizplatte rückgekoppelt, um Drehzahl und Soll-Temperatur konstant zu halten
  • C-MAG HS 7 und C-MAG HS 10 können mit einem Kontaktthermometer (z. B. ETS-D5) eingesetzt werden, das eine genaue Temperaturkontrolle ermöglicht
  • Feste Sicherheitskreise schalten die Heizung aus, wenn die Temperatur 550 °C übersteigt
  • Die digitale Anzeige ermöglicht eine genaue und wiederholbare Temperaturregelung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21