ESD-Überschuhe, BioClean ESD™, PP
Lieferant: Nitritex
ESD016W ESD018B ESD018W
113-0815EA 616 EUR
113-0815 113-0816 113-0817
ESD-Überschuhe, BioClean ESD™, PP
Einweg-Kleidung
Die antistatischen ESD-Einweg-Überschuhe mit leitfähigem Band sind aus nicht gewebtem Spinnvlies aus Polypropylen hergestellt.
  • Hervorragende ESD-Leistung
  • Ausgestattet mit leitfähigem Polyesterband mit einer leitfähigen Kohlefaser
  • Abriebfestes Band
  • Mit geringer Partikelabgabe und doppelt verpackt zur Verwendung im Reinraum
Für die Verwendung in ISO 5 Reinräumen geeignet.
Länge: 400 oder 455 mm