Endpunkterkennungssystem, End-Zone ™
Lieferant: LABCONCO
780901000 780902000
535-0392EA 2000 EUR
535-0392 LBCP780902000
Endpunkterkennungssystem, End-Zone ™
Gefriertrockner
End-Zone ™ stellt eine Alternative zur visuellen Inspektion dar, mit der sich leicht feststellen lässt, wann die Gefriertrocknung abgeschlossen ist.
  • Warnt, wenn die Probe den vom Benutzer gewählten Feuchtigkeitsgehalt erreicht
  • Funktioniert mit dem FreeZone Lyo-Works ™ Betriebssystem
Das Starterkit dient zur Erkennung des Endpunktes in einer Probenflasche. Das Add-on-Kit dient zur Erkennung von Endpunkt in bis zu fünf Proben.
End-Zone ™ wird alarmieren, wenn die Feuchtigkeit der Probe den vom Benutzer ausgewählten Wert erreicht hat. Es vergleicht das Vakuumniveau eines leeren Ventils mit dem Vakuumniveau in einem Schnellgefrierkolben, der die Probe enthält.
Lieferumfang: Starter Kit includes two vacuum sensors, one valve adapter, one fast-freeze flask top with sensor port, a connection cable, and a mountable holder with space for six sensors. Add-on kit includes one vacuum sensor and one Fast-Freeze flask top with an opening to insert the vacuum sensor.