Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
201024 201058 201082 201014
217-0513EA 18.3 EUR
217-0513 217-9479 217-9486 217-9476
Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen
Stopfen Gummistopfen
Konische Stopfen aus grau-blauer Naturgummi, ohne Bohrungen.
  • Beständig gegen herkömmliche Labor-Chemikalien
  • Sehr elastisch, dichten perfekt ab und haften außerordentlich gut
  • Temperaturbeständig von -5 bis +70 °C (+120 °C bei Feuchtklima)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)