Chemikalienbeständige Schürzen, Tychem® 2000 C und Tychem® 6000 F, Modell PA30LO
Lieferant: DuPont
TYCPA30SYL00 TYFPA30SGY00
113-0875EA 190 EUR
113-0875 113-0880
Chemikalienbeständige Schürzen, Tychem® 2000 C und Tychem® 6000 F, Modell PA30LO
Arbeitskleidung
Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung können diese Schürzen dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
  • Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken und Taille
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
  • Entspricht EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Tychem® C Schürzen kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). Die Schürzen schützen vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.
Tychem® F Schürzen bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. Tychem® F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.
Farbe: Gelb (Tychem® C) oder Grau (Tychem® F)
Type PB [3], EN 14126, Cat. III
Zertifizierungen: Typ PB [3], EN 14126, Kat. III