Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Lieferant: Ansell
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/10 38-520/9 38-520/8 38-520/7 38-514/11 38-520/11
112-3781EA 90.3 EUR
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1269 112-1268 112-1570 112-1569 112-2159 ANSE38-520/11
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Handschuhe
Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien. Aus Butyl gefertigt schützen diese Handschuhe wirksam gegen ein wesentlich breiteres Spektrum auch aggressiver Industriechemikalien als herkömmliche Handschuhmaterialien wie Nitril, Neopren und Latex.
  • Bewegungsfreiheit, Komfort und hervorragender Halt
  • Auf Komfort ausgelegt – mit natürlicher, geschwungener ergonomischer Form und weichem Griff
  • Latexfreie Formulierung: Kein Risiko latexbedingter allergischer Reaktionen
  • Wirksamer Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren
Length: 350 mm
Colour: Black
EN 374, EN 388, Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, Kat. III; AQL 1,5