VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer zur Verifikation
Lieferant: VWR Collection
620-0904EA 140 EUR
620-0904 620-2148 620-2344
VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer zur Verifikation
Thermometer Digitalthermometer
Digitalthermometer zur Verifikation der Temperatur von Proben in Gefriergeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen. Genaue Temperaturmessung ohne das Risiko der Kontamination der Probe bei Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten), die die Probe imitiert.
  • Einzeln serialisiert
Kunststoffflaschen können nicht in Öfen verwendet werden.
Zertifizierungen: ISO 17025, ISO/IEC 17025:2005, rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachigen Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und einer AAA-oder einer LR44-Batterie (620-2148) geliefert.
Bitte beachten * Innen
** Außen