Slim Jim® Vented Wertstoffsammler Zubehör
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY FG270388BLUE FG269288GRN FG267360GRAY FG267400BLA FG269288RED FG267360BLUE FG267360BLA FG269288YEL 1968468 1788372 1788373 1956191 FG269288BLUE 1980602
129-3701EA 69.6 EUR
129-3701 129-3703 129-0443 129-0327 129-0328 129-0329 129-0442 129-0420 129-0423 129-2028 129-2174 129-2175 129-2089 129-1874 RUBB1980602
Slim Jim® Vented Wertstoffsammler Zubehör
Behälter Abfallbehälter
Verwandeln Sie den Slim Jim® Vented Behälter in Verbindung mit den Dollies zu einer mobilen Station oder mit den unterschiedlichen Deckelvarianten zu einer kleinen Recyclingstation.
Das Zubehör ist kompatibel mit den Slim Jim®-Abfalleimern 60 und 87 L (nicht kompatibel mit der Slim Jim® Recyclingstation).
Die Slim Jim® Deckel von Rubbermaid Commercial erleichtern die Mülltrennung durch austauschbare, farbcodierte Aufsätze. Das gesamte Slim Jim® Deckelsortiment besteht aus:
• Deckel mit Schlitzöffnung (blau) für Altpapier.
• Deckel mit Runderöffnung (grün oder gelb) für Glasflaschen und Dosen.
• Deckel mit Propelleröffnung (grün oder blau) für gemischte Abfallarten.
• Schwingdeckel (schwarz, blau oder grau), Scharnierdeckel (schwarz) oder Deckel mit Griff (grau) für Restmüll.
• 3 JAHRE GARANTIE Wird mit einer 3-jährigen Garantie gegen normalen Verschleiß geliefert; unser Engagement für garantierte Haltbarkeit.
Die Slim Jim®-Transportroller von Rubbermaid Commercial wurden entwickelt, um die Slim Jim® Abfalleimer problemlos und effizient durch alle gewerblichen Bereiche zu transportieren.
Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff:
• Für eine effiziente Sammel- und Transportabwicklung können Sie mehrere Transportroller über eine seitliche Steckverbindung miteinander kombinieren.
• Die Transportroller können über ein Fußpedal mühelos und schnell voneinander gelöst werden.
• Strukturschaumausführung gewährleistet maximale Haltbarkeit in gewerblichen Umgebungen.
• 3 JAHRE GARANTIE Wird mit einer 3-jährigen Garantie gegen normalen Verschleiß geliefert, unser Engagement für garantierte Haltbarkeit.
Slim Jim® Transportroller aus Edelstahl:
• Langlebige Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, der leicht zu reinigen ist und in feuchten Umgebungen nicht rostet oder abblättert.
• Ruhige Manövrierfähigkeit: Mit abriebfesten und leisen 7,6 cm-Rollen, die eine reibungslose und leise Manövrierbarkeit ermöglichen.
• Feststellbare Rollen: Die Feststellfunktion der Rollen sorgt für eine stabile Recyclingstation oder Sammelstelle.
• Strapazierfähige Rollen: Inklusive Lenkrollen aus Kunststoff, die selbst in nassen Umgebungen chemikalien-, rost- und korrosionsbeständig sind.
• 3 JAHRE GARANTIE Wird mit einer 3-jährigen Garantie gegen normalen Verschleiß geliefert; unser Engagement für garantierte Haltbarkeit.