Zinkoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
P106-33EA 45.96 EUR
P106-33 P106-42
Zinkoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinkoxid
Zertifizierungen: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Formel: ZnO
Molekulargewicht: 81.39 g/mol
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III