Agarose für die Molekularbiologie Type 1, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
121853-100
121853-500GM
121853-100EA
307
EUR
121853-100
121853-500GM
Agarose für die Molekularbiologie Type 1, Millipore®
Agarose
It is suitable for a wide range of nucleic acid electrophoresis and immunoelectrophoresis applications.
Synonyms: Agarose 10; Agarose 15; Agarose 25; Agarose IEF.
Schmelzpunkt:
87…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gel strength | ≥1200 g/cm² |
Gelling range (1,5%) | 36 - 39 °C |
EEO (-mr) | ≤0,10 |
Sulphate | ≤0,15% |
DNase, RNase, protease | None detected |
Storage | Store at 15 to 30 °C, protect from moisture |