Kapillarsäulen, HT8
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054675 054676 054677 054680 054690 054236 054682 054683
568-0206EA 840 EUR
568-0206 568-0207 568-0208 568-0210 568-0215 568-0372 568-0212 568-0002
Kapillarsäulen, HT8
Chromatographiesäulen
Einzigartige Hochtemperatur-Phase für die Analyse von Kongeneren der polychlorierten Biphenyle (PCB). Die einzigartige Selektivität dieser Phase erlaubt eine ausgezeichnete Trennung der PCB-Kongeneren.
8% Phenyl-Polycarboran-Siloxan
Maximale Temperatur: 360/370 °C
Keine Äquivalente.