myo-Inosit
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
0210205250 0210205280 0210205290 0210205291
ICNA0210205250EA 53 EUR
ICNA0210205250 ICNA0210205280 ICNA0210205290 ICNA0210205291
myo-Inosit
myo-Inosit
D-myo-INOSITOL (i-Inositol; myo-Inositol; meso-Inositol) A lipotropic agent.
pH: Neutral to Litmus (10% aq soln)
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekulargewicht: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 291
Schmelzpunkt: 210
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
Merck Index: 13,05001